Få mere at vide
ML314, MedChemExpress
Beskrivelse
ML314 is a potent molecule agonist of NTR1 (EC50 = 1.9 μM)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML314 |
| CAS | 1448895-09-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC=CC=C1N2CCN(C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC(C5CC5)=N3)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vægt | 420.5 |
| Vis mere |