Få mere at vide
ML281, MedChemExpress
Beskrivelse
ML281 is a potent and selective STK33 inhibitor with IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML281 |
| CAS | 1404437-62-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19N3O2S |
| Mængde | 200 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1C3=CC(C(C)C)=CC=C3NC(C4=CC=CS4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.47 |
| Formel vægt | 389.47 |
| Vis mere |