Få mere at vide
ML277, MedChemExpress
Beskrivelse
ML277(CID53347902) is a novel, potent and selective K(v)7.1 (KCNQ1) potassium channel activator with EC50 of 270 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML277 |
| CAS | 1401242-74-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25N3O4S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CID-53347902 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 56 mg/mL (118.75 mM) |
| SMIL | O=C([C@@H]1N(S(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O)CCCC1)NC3=NC(C4=CC=C(OC)C=C4)=CS3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.59 |
| Vis mere |