Få mere at vide
ML241 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487908
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487908 10 mg 10mg
16443857 50 mg -
16430378 5 mg -
16423696 25 mg 25mg
16417726 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19797A
MedChemExpress ML241 hydrochloride is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
ML241 hydrochloride is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML241 hydrochloride
CAS 2070015-13-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H25ClN4O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (83.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL Cl[H].C1(N2C3=CC=CC=C3OCC2)=NC(NCC4=CC=CC=C4)=C5CCCCC5=N1
Molekylvægt (g/mol) 408.92
Formel vægt 408.92
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease