Få mere at vide
ML239, MedChemExpress
Beskrivelse
ML239 is a potent and selective inhibitor of breast cancer stem cells, with an IC50 of 1.16 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML239 |
| CAS | 1378872-36-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H10Cl3N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (288.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N/N=C/C1=CC=CN1)COC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.6 |
| Formel vægt | 346.6 |
| Vis mere |