missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML224, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497847
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497847 5 mg
16495128 10 mg
16485846 100 mg
16441367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12381

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML224(NCGC00242364; ANTAG3) is a selective TSHR inverse agonist; inhibits TSH-stimulated cAMP production with an IC50 = 2.3 μM.

ML224(NCGC00242364

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML224
CAS 1338824-21-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H31N3O5
Mængde 5 mg
Synonym NCGC00242364 ANTAG3
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NC1=CC(C)=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CO4)NC5=C(C=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C(C)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 525.59
Formel vægt 525.59
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.