Få mere at vide
ML171, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481646 500 mg -
16465986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML171
CAS 6631-94-3
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H11NOS
Mængde 500 mg
Synonym 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
SMIL CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 241.31
Formel vægt 241.31
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation