Få mere at vide
ML133 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ML133 hydrochloride is a selective Kir2 family channels inhibitor, with an IC50 of 1.8 μM at pH 7.4 and 290 nM at pH 8.5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML133 hydrochloride |
| CAS | 1222781-70-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20ClNO |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (398.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | COC1=CC=C(CNCC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.82 |
| Formel vægt | 313.82 |
| Vis mere |