Få mere at vide
ML-7 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML-7 hydrochloride |
| CAS | 110448-33-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18ClIN2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (94.98 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(N1CCNCCC1)(C2=C3C=CC=C(I)C3=CC=C2)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.74 |
| Formel vægt | 452.74 |
| Vis mere |