Få mere at vide
ML-323, MedChemExpress
Beskrivelse
ML-323 is a reversible, potent USP1-UAF1 inhibitor with IC50 of 76 nM in a Ub-Rho assay. The measured inhibition constants of ML-323 for the free enzyme (Ki) is 68 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML-323 |
| CAS | 1572414-83-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24N6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (127.44 mM) |
| SMIL | CC1=CN=C(C2=C(C(C)C)C=CC=C2)N=C1NCC3=CC=C(N4N=NC=C4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.48 |
| Formel vægt | 384.48 |
| Vis mere |