Få mere at vide
ML-18, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499996 50 mg 50mg
16474696 100 mg 100mg
16453608 10 mg -
16452786 25 mg -
16426337 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101844
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML-18
CAS 1422269-30-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H35N5O5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM)
SMIL O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4
Molekylvægt (g/mol) 569.65
Formel vægt 569.65
Procent renhed 98.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease