Få mere at vide
ML-030, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16496507 5 mg -
16453788 10 mg -
16452856 25 mg 25mg
16450167 50 mg -
16414846 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML-030
CAS 1013750-77-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N4O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 412.46
Formel vægt 412.46
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation