Få mere at vide
MK-8745, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496336 100 mg 100mg
16462027 50 mg 50mg
16455878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13819
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.
MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-8745
CAS 885325-71-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19ClFN5OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.53 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1F)N2CCN(CC3=NC(NC4=NC=CS4)=CC=C3)CC2
Molekylvægt (g/mol) 431.91
Formel vægt 431.91
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease