Få mere at vide
MK-7246, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499407 5 mg
16416878 10 mg
16413506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY158535mg
MedChemExpress MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-7246
CAS 1218918-62-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21FN2O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (600.28 mM)
SMIL O=C(O)CC1=C(CC[C@@H](N(S(=O)(C2=CC=C(F)C=C2)=O)C)C3)N3C4=C1C=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 416.47
Formel vægt 416.47
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation