Få mere at vide
MK-5108, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465588
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465588 10 mg -
16438287 5 mg -
16431757 50 mg 50mg
16406136 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13252
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-5108
CAS 1010085-13-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClFN3O3S
Mængde 10 mg
Synonym VX-689
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Molekylvægt (g/mol) 461.94
Formel vægt 461.94
Procent renhed 96.69%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease