Få mere at vide
MK-4256, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-4256 |
| CAS | 1104599-69-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H23FN8O |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| SMIL | CN1N=CC([C@@]2(C3=NOC(C)=N3)N[C@@H](C4=NC=C(C5=CC=C(F)C=C5)N4)CC6=C2NC7=C6C=CC=C7)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.52 |
| Formel vægt | 494.52 |
| Vis mere |