Få mere at vide
MK-3903, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485126 100 mg
16444168 10 mg
16440517 50 mg
16406877 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107988
MedChemExpress MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-3903
CAS 1219737-12-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H19ClN2O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.83 mM)
SMIL ClC1=CC2=C(NC(OC3=CC=C(C)C(C(O)=O)=C3)=N2)C=C1C(C=C4)=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 454.9
Formel vægt 454.9
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism