Få mere at vide
MK-3207 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-3207 Hydrochloride |
| CAS | 957116-20-0 |
| Farve | Pink |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H30ClF2N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.34 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (84.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.05 |
| Formel vægt | 594.05 |
| Vis mere |