Få mere at vide
MK 0893, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493987 50 mg
16460538 5 mg
16408078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50663
MedChemExpress MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK 0893
CAS 870823-12-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H27Cl2N3O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (56.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC(C2=NN(C(C3=CC4=C(C=C3)C=C(OC)C=C4)=C2)[C@H](C5=CC=C(C=C5)C(NCCC(O)=O)=O)C)=CC(Cl)=C1
Molekylvægt (g/mol) 588.48
Formel vægt 588.48
Procent renhed 98.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism