Få mere at vide
MK-0557, MedChemExpress
Beskrivelse
MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK-0557 |
| CAS | 328232-95-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19FN4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (492.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C([C@H]1CC[C@@](C2=C3C=CN=C2)(OC3=O)CC1)NC4=NN(C5=CC=CC=C5F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.41 |
| Formel vægt | 406.41 |
| Vis mere |