Få mere at vide
Mizolastine, MedChemExpress
Beskrivelse
Mizolastine is a histamine H1-receptor antagonist with IC50 of 47 nM used in the treatment of hay fever (seasonal allergic rhinitis), hives and other allergic reactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mizolastine |
| CAS | 108612-45-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25FN6O |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1NC(N(C2CCN(C3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(F)C=C5)CC2)C)=NC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.49 |
| Formel vægt | 432.49 |
| Vis mere |