missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mivebresib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499436
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499436 50 mg
16492738 10 mg
16462516 25 mg
16415487 5 mg
16414206 100 mg
16409995 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499436 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100015

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.

Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mivebresib
CAS 1445993-26-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19F2N3O4S
Mængde 50 mg
Synonym ABBV-075
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (217.64 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCS(=O)(NC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2F)C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 459.47
Formel vægt 459.47
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.