Få mere at vide
Mitotane, TRC
Artikelnummer. 30134176
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134176 50 mg
30135259 10 g
17992015 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM37250050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-19-0
Molekylær formel C14 H10 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 320.04
Synonym Ethane, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-(2'-Chlorophenyl)-1-(4'-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2-(p-Chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, CB 313, Chloditan, Chlodithane, Lysodren, Mitotan, Mitotane, NSC 38721, Opeprim, o,p'-DDD, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane, o,p'-TDE
IUPAC navn 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
SMIL ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-DDD
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Formel vægt 317.9537