Få mere at vide
Mitochonic acid 5, MedChemExpress
Beskrivelse
Mitochonic acid 5 binds mitochondria and ameliorates renal tubular and cardiac myocyte damage. Mitochonic acid 5 modulates mitochondrial ATP synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mitochonic acid 5 |
| CAS | 1354707-41-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13F2NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MA-5 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 106.66 mg/mL (323.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(O)C(CC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.3 |
| Vis mere |