missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Miramistin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miramistin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H46N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-21-26(29)27-22-18-23-28(2,3)24-25-19-15-14-16-20-25;/h14-16,19-20H,4-13,17-18,21-24H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 438.3377 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?