missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Miramistin, TRC

Artikelnummer. 17907704
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17907704 250 mg
17940075 500 mg
17939334 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17907704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM365035250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 15809-19-5
Molekylær formel C26 H47 N2 O . Cl
Molekylvægt (g/mol) 439.12
Synonym N,N-Dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]-benzenemethanaminium Chloride, Benzyldimethyl(3-tetradecamidopropyl)ammonium Chloride, Benzyldimethyl[3-(myristoylamino)propyl]ammonium Chloride, Myramistin, Benzyldimethyl(3-myristamidopropyl)-ammonium Chloride, DT 2, DT 2 (surfactant);
IUPAC navn benzyl-dimethyl-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Miramistin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C26H46N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-21-26(29)27-22-18-23-28(2,3)24-25-19-15-14-16-20-25;/h14-16,19-20H,4-13,17-18,21-24H2,1-3H3;1H
Formel vægt 438.3377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.