Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Polyester Die-cut HSID Labels
1233.75 DKK - 2546.25 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815) |
---|---|
Klæbende type | Acrylic, Permanent |
Farve | White, Orange |
Slutte | Gloss |
Materiale | Polyester |
Artikelnummer | Brand | Bredde (metrisk) | Højde (metrisk) | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bredde (metrisk) | Højde (metrisk) | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11747205
|
Brady™
710071 |
105 mm | 75 mm | Model L1 | |||||||
11717334
|
Brady™
710072 |
105 mm | 75 mm | Model L2 | |||||||
11757205
|
Brady™
710074 |
150 mm | 105 mm | Model L2 | |||||||
11737205
|
Brady™
710069 |
75 mm | 55 mm | Model L1 | |||||||
11854371
|
Brady™
710070 |
75 mm | 55 mm | Model L2 | |||||||
Tekniske data
UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815) | |
White, Orange | |
Polyester | |
Die-cut HSID Label | |
Square | |
0.019 mm |
Acrylic, Permanent | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification | |
-70°C to +110°C | |
1.1 kg |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ MiniMark™ Polyester Die-cut HSID Labels