Få mere at vide
Brady™ MiniMark™ Polyester Die-cut HSID Labels
Artikelnummer. 11747205
Bredde (metrisk):
75 mm
105 mm
150 mm
Højde (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Oversigt:
Model L1
Model L2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11747205
Brand: Brady™ 710071
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Oversigt Model L1
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve White, Orange
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Die-cut HSID Label
Til brug med (applikation) Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification
nr. pr. pakke 325Pack
Mængde 325/Pk.
Form Square
Størrelse (metrisk) 105 x 75 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (metrisk) 0.019 mm
Bredde (metrisk) 105 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 1.1 kg