Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Gennemsigtig og fremragende til forsendelse, opbevaring og som prøveposer.
Brand: Bryson Packaging™ BAJ-360-080E
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fås i en lang række størrelser/kapaciteter
- Med genlukkelige strimler
Tekniske data
Genlukkelig taske | |
Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver | |
100 mm |
Klar | |
Polyethylen | |
140 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen > 100W x 140mmD; 1000 pakke
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion