Få mere at vide
Bryson Packaging™ Poser af polyethylen
Bredde (metrisk):
40 mm
60 mm
75 mm
90 mm
100 mm
115 mm
125 mm
150 mm
190 mm
230 mm
255 mm
330 mm
Højde (metrisk):
65 mm
75 mm
80 mm
115 mm
140 mm
175 mm
190 mm
230 mm
325 mm
355 mm
457 mm
Farve:
Klar
Klar med hvide bjælker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fås i en lang række størrelser/kapaciteter
- Med genlukkelige strimler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Genlukkelig taske |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af papirvarer og afsendelse af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Bredde (metrisk) | 40 mm |
| Højde (metrisk) | 65 mm |