Få mere at vide
HUBER Minichiller 280 Chiller
Den kompakte Minichiller er en økonomisk og miljøvenlig køleløsning til mange laboratorieapplikationer. Minichiller kan spare op til 48.000 l vand på en arbejdsuge og tillade stabile påføringsforhold på grund af konstante værdier for temperatur, tryk og gennemstrømningsmængder.
Brand:  HUBER 3065.0004.99
Produktkode 15584669
  • Ring for pris / Hver
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Minichillere kan spare op til 48.000 liter vand på en arbejdsuge
  • Lav indkøbspris betyder, at investeringsafkastet opnås inden for meget kort tid
  • Konstante værdier for temperatur, tryk og gennemstrømningsmængder giver stabile anvendelsesforhold
  • Stor temperaturindikator og påfyldningsniveauindikator
  • Statuslysdioder for pumpe, køling og opvarmning
  • Valgfrit varmelegeme kan udvide temperaturområdet til +100 °C
  • Fås som både luft- og vandkølede modeller
  • Miljøvenlig, økonomisk køleløsning bruger naturlige kølemidler
  • Høj effektivitet
  • Præcis temperaturkontrol
  • Kraftig cirkulationspumpe
  • Robust rustfri konstruktion
  • Pålidelig kontinuerlig drift med advarselsfunktioner
  • Let at fylde og tømme
  • Oplyst påfyldningsniveauindikator
  • LED temperatur display
  • Nem betjening med kun tre nøgler
Tekniske data
Tekniske data
-5 °C til +40 °C
Cirkulation
0,25 bar
49 dB
&plusnm;1 °C
380 mm
23 kg
220/240 V
Trykpumpe maks.: 14 L/min., Sugepumpe maks.: 10,5 L/min.
-5 °C til +40 °C
Minichiller 280
R290
225 mm
250 mm
220-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
50/60 Hz
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HUBER Minichiller 280 Chiller > Huber Minichiller 280 recirkulerende køler