Få mere at vide
Julabo™ F-seriens recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 11994858
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
7,5 l
9,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11994858 2,6 l Hver
15194342 7,5 l Hver
15214373 9,5 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11994858 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25968.46 DKK
    19888.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 6080.10 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Kræver meget lidt laboratorieplads og har meget lave indkøbsomkostninger. Julabo™ F-seriens recirkulerende kølebade med luftkompressor er en fantastisk måde at erstatte kostbare systemer baseret på rindende postevand og er ideelle til grundlæggende køleopgaver.
  • Miljøvenlig drift med lavt energiforbrug
  • Kompakt design
  • Stænkfast membrantastatur med LED-temperaturdisplay
  • Enkel påfyldning og tømning
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kan bruges med vand, vand/glykol, Julabo Thermal G
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2,6 l
Certificeringer/compliance UL-listet og NRTL-mærket
Kølekapacitet 0,09 kW ved -5 °C, 0,18 kW ved 0 °C, 0,21 kW ved 5 °C, 0,22 kW ved 10 °C, 0,25 kW ved 20 °C (Me
Flowhastighed 15 l/min.
Temperaturområde -10 °C til +40 °C
Maks. Tryk 50,7 psi
Model- F250
Kølemiddel R134A
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 24 cm
Højde (metrisk) 52 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 27.66 kg
Vægt (metrisk) 27 kg
Elektriske krav 115/230 V 60 Hz 6 A
Spænding 115/230 V
Frekvens 60 Hz