Få mere at vide
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Miniature 3-Way Stopcocks PTFE
495.00 DKK - 1810.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoclavable |
---|---|
Certificeringer/compliance | FDA |
Stik | 3-way |
Artikelnummer | Brand | Passer til slange-id | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Passer til slange-id | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10609221
|
BOLA
F731-02 |
3 connections | 0.8 x 1.6 mm |
722.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10013281
|
BOLA
F731-04 |
3 connections | 1.6 x 3.2 mm |
495.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10439961
|
BOLA
F731-10 |
2 connections | 0.8 x 1.6 mm |
1275.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10595932
|
BOLA
F731-12 |
2 connections | 1.6 x 3.2 mm |
1040.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10449961
|
BOLA
F731-14 |
T shaped | 0.8 x 1.6 mm |
1810.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10174681
|
BOLA
F731-16 |
T shaped | 1.6 x 3.2 mm |
1395.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
- Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
- Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Tekniske data
Autoclavable | |
FDA | |
3-way |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks