Få mere at vide
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks
Miniature 3-Way Stopcocks PTFE
Brand:  BOLA F731-14
1593.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10449961
  • 1810.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 3-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections.
  • Available either with three female threads UNF ¼ in. 28 G or with two female threads UNF ¼ in. 28 G and one male thread UNF ¼ in. 28 G.
  • Total height including stopcock plug made of FEP: 20 mm.
Tekniske data
Tekniske data
0.8 x 1.6 mm
T shaped
FDA
Autoclavable
42 mm
3-way
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BOLA Miniature 3-Way Stopcocks > 0.8 x 1.6 mm