Få mere at vide
Milrinonlaktat, TRC
Artikelnummer. 30478028
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478028 50 mg
30465428 200 mg
30479331 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34468350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100286-97-3
Molekylær formel C12H9N3O . x(C3H6O3)
Molekylvægt (g/mol) 301.3
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre; 6-methyl-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-3-carbonitril
SMIL CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milrinone Lactate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 301.1063