Få mere at vide
Milnacipran hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18792574
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792574 10 mg
18742504 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792574 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 3286/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Orally active 5-HT and noradrenalin re-uptake inhibitor (SNRI) (IC50 values are 203 and 100 nM respectively) that displays no affinity at a range of other receptors. Causes adaptive changes to α1-adrenergic and 5-HT2A serotonergic systems when administered repeatedly. Exhibits antidepressive and antinociceptive activities in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101152-94-7
Molekylær formel C15H23ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 282.812
InChI nøgle XNCDYJFPRPDERF-LKNSGBSQSA-N
Synonym dalcipran, ixel, rac-milnacipran hydrochloride, 1r,2s-rel-2 aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide, monohydrochloride, 2s-2-aminomethyl-n,n-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 45039934
IUPAC navn (2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide;hydrochloride
SMIL CCN(CC)C(=O)C1(CC1CN)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Milnacipran hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 282.81
Procent renhed >99%