Få mere at vide
Midecamycin, 900μg/mg, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
1029.87 DKK - 1820.92 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 35457-80-8
Molekylær formel C41H67NO15
Molekylvægt (g/mol) 813.979
MDL nummer MFCD00865000
InChI nøgle DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
PubChem CID 124225192
IUPAC navn [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
SMIL CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15487249
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.ME
500mg
1029.87 DKK
500mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15477249
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66046.03
1g
1820.92 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
35457-80-8
813.979
DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
[(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
C41H67NO15
MFCD00865000
124225192
CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
Tekniske data
Midecamycin
35457-80-8
>110°C (230°F)
MFCD00865000
Soluble in methanol or ethanol; Insoluble in water
CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
813.979
813.97
900μg/mg
White
C41H67NO15
874°C
DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
[(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
124225192
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 252-578-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH4730600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater