Få mere at vide
Midecamycin, 900 μg/mg
Artikelnummer. 15487249
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487249 500 mg 500mg
15477249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66046.ME
 Begrænset vare
På lager
Et bredspektret antibiotikum | CAS: 35457-80-8 | C41H67NO15 | 813,979 g/mol
Et bredspektret antibiotikum
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35457-80-8
Molekylær formel C41H67NO15
Molekylvægt (g/mol) 813.979
MDL nummer MFCD00865000
InChI nøgle DMUAPQTXSSNEDD-RBATUFKESA-N
PubChem CID 124225192
IUPAC navn [(4R,5R,6S,7R,9R,10R,11E,13Z,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-di
SMIL CCC(=O)OC1CC(=O)OC(CC=CC=CC(C(CC(C(C1OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)OC(=O)CC)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Midecamycin
Type Midecamycin
Navn note 900 μg/mg
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 155 °C til 156 °C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Kogepunkt 874 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol eller ethanol; Uopløselig i vand
Formel vægt 813.97