Få mere at vide
Gibco™ Mikrovaskulært væksttilskud (MVGS)
Artikelnummer. 11584576 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 forberedelser
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584576 2 forberedelser 25ml
1 options
Artikelnummer. 11584576 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. S00525
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mikrovaskulært væksttilskud (MVGS)
En steril, koncentreret (20X) opløsning beregnet til brug med Medium 131 til dyrkning af humane mikrovaskulære endotelceller. Hver 25 ml flaske MVGS indeholder alle de vækstfaktorer, hormoner og vævsekstrakter, der er nødvendige for dyrkning af humane mikrovaskulære endotelceller, og er den korrekte mængde supplement til en 500 ml flaske Medium 131. Når en 500 ml flaske med medium suppleres med MVGS, er slutkoncentrationerne af komponenterne i det supplerede medium:
  • føtalt bovint serum (4,9 % v/v slutkoncentration)
  • hydrocortison (1 μg/ml)
  • human fibroblast vækstfaktor (3 ng/ml)
  • heparin (10 μg/ml)
  • human epidermal vækstfaktor (1 ng/ml)
  • dibutyryl cyklisk AMP (0,08 mM)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring minus 20 grader C
    Koncentration 20 X
    Produkttype Væksttilskud
    Sterilitet Steril
    Produktlinje Kaskadebiologika
    Mængde 2 forberedelser
    Forsendelsestilstand Tøris
    Arter ADN