Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Coated mikroplade
Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Overfladebehandling:
Strep-Tactin
Unit Size:
Hver
Description
- Klar til brug Strep-Tactin™ -coated mikroplade (12 x 8-brønds strimler) til ligandbindingsassays, immunoassays, enzymassays eller diagnostiske assays under høje gennemløbsbetingelser.
- På grund af den høje specificitet og affinitet (μ M-nM) af streptavidinvarianten Strep-Tactin™ , Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner kan selektivt og stabilt indfanges selv fra komplekse blandinger.
- Biomolekyler af interesse præsenteres for interaktionspartnere på en ensartet måde, hvilket resulterer i pålidelige og reproducerbare assays.
- Fastfase-, multibrøndsformatet er kompatibelt med standard flerkanalspipetter og automatiserede pladelæsere.
- Twin-Strep-tag™ fusionsproteinbindingskapacitet bestemt med bakteriel alkalisk fosfatase (97 kDa) er 2 pmol for 200μ l inkubationsvolumen.
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Strep-Tactin |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 300μ l |
| Mængde | 1 Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C |
Må kun benyttes til forskning.