Få mere at vide
Merck Mikrosprøjtefilterholder, 25 mm
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
Brand: Merck XX3002500
2580.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
Lav dit eget sprøjtefilter. Mikrosprøjtefilterholdere giver dig fleksibiliteten til at vælge den membrantype og -diameter, der passer bedst til din applikation. For sterilfiltrering skal du autoklavere dine filterholdere med membranen på plads. Ultraclean eller steriliser små mængder væsker dispenseret med en sprøjte eller installer in-line for at filtrere større mængder.
Funktioner og fordele:
- Holdbar rustfri stålkonstruktion sikrer mange års brug, hvilket reducerer spild fra engangssprøjtefiltre.
- Autoklaverbar med filter på plads til sterilfiltrering.
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Sprøjtefilterholder | |
Ikke steril | |
Kvinde Luer-Lok™ , Rustfrit Stål | |
6,9 bar (100 psi) | |
1,3 tommer. |
Genanvendelig | |
Rustfrit stål | |
3,9 cm 2 | |
Mand Luer-Slip | |
Filterholder | |
3.2 cm |