Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Partikelfjernelse for længere HPLC og UHPLC kolonnelevetid.
Brand:  Cytiva MCPM45C67
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17184751
  • 2035.00 DKK / Pakke med 24
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
  • Til prøver fra 0,5 til 5 ml
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Wildberry
PES
Ikke steril
0,5 til 5 ml (prøve)
EFA: 3,3 cm 2
0,45 μm
24/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran > 0,45μ m; Wildberry; 24/Pk.