Få mere at vide
Cytiva Microsep™ Avanceret centrifugalenheder med Supor Membran
Artikelnummer. p-7089757
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
24/Pk.
Artikelnummer. 17194751
Brand: Cytiva MCPM45C68
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Partikelfjernelse for længere HPLC og UHPLC kolonnelevetid.
  • Høj centrifugeringshastighed og større EFA reducerer centrifugeringstider
  • Til prøver fra 0,5 til 5 ml
  • Kun til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Wildberry
Oversigt EFA: 3,3 cm 2
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 100/Pk.
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml (prøve)