Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microflex™ Engangshandsker af nitril med forlænget manchet
Giv ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering. Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
Brand: Ansell Edmont™ 93243110
413.97 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24263" to get your promotional price.
Beskrivelse
Giv ekstra beskyttelse til overarmen og ekstra sikkerhed mod krydskontaminering. Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse, mens forbedret manchetdesign hjælper med at forhindre handsker i at rulle ned.
- 400 mm albuelængde manchet giver ekstra sikkerhed mod krydskontaminering
- Lavet med blød nitrilformulering for behagelig pasform og følelse
- Teksturerede fingre og håndflade sikrer et sikkert greb i en række applikationer
- Nitrilformulering giver større punkteringsbestandighed og kemisk modstandsdygtighed end naturgummilatex
- Handskerne er pakket i polyposer for at hjælpe med at beskytte produktets integritet
Tekniske data
ASTM D 3577, TYPE II, CE 0493 | |
Ambidekstrøs | |
Nitril | |
2X-stor | |
0.12 mm | |
Forlænget, Beaded | |
Polybag | |
100 Pk. | |
400 mm |
Blå | |
Ja | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
Tekstureret | |
93-243 | |
1,5 AQL | |
14 MPa | |
132 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Safety Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.Promo Code: 24263Expires: 2025-08-31
New Offer Save Up to 68%