Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ Engangsstatisk dissipative sorte handsker
De MICROFLEX™ Engangshandsker med statisk dissipation giver enestående beskyttelse mod elektrostatisk opladning. Den proprietære nitrilformulering giver mulighed for en lav lodret modstand under 108Ω . De TNT™ Chemical Splash Resistance Technology giver forbedret kemisk beskyttelse.
181.09 DKK
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
ASTM F739 Nej
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/overholdelse (Europa) Arrette du 05/08/2020∣ASTM D6319∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EN 16350:2014∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt∣Personligt beskyttelsesudstyrsforordning (EU) 2016/425 Kategori III-risici
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
17895836
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
94242070
7
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
273.00 DKK
181.09 DKK / Pakke med 100
Spare 91.91 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Læg i indkøbskurv
17815846
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
94242080
8
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
273.00 DKK
181.09 DKK / Pakke med 100
Spare 91.91 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17825846
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
94242090
9
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
273.00 DKK
181.09 DKK / Pakke med 100
Spare 91.91 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17805846
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
94242100
10
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
273.00 DKK
181.09 DKK / Pakke med 100
Spare 91.91 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17885836
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
94242110
11
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
273.00 DKK
181.09 DKK / Pakke med 100
Spare 91.91 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ansells første engangshandsker med statisk dissipation: MICROFLEX™ 94-242 handsker reducerer risikoen for elektrostatisk udladning, som kan forårsage selvantændelse i atmosfæriske eksplosive miljøer.
  • Lav vertikal modstand: Proprietær nitrilformulering infunderet med et konstrueret materiale, der kanaliserer elektricitet gennem handskepolymeren, for en lav lodret modstand under 108Ω .
  • Avanceret beskyttelse: Lavet med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology til blød, holdbar beskyttelse mod en lang række kemikalier.
  • Touchscreen kompatibilitet: Giver kapacitiv og resistiv berøringsskærmfunktion, når du arbejder med industriel elektronik.
  • Forbedret synlighed: Sort farve giver kontrast mod potentielt brændbart støv, mens den skjuler udseendet af olier, snavs og pletter.
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell MICROFLEX™ Engangsstatisk dissipative sorte handsker