Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ Engangsstatisk dissipative sorte handsker
Artikelnummer. 17805846 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17805846
Brand: Ansell 94242100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De MICROFLEX™ Engangshandsker med statisk dissipation giver enestående beskyttelse mod elektrostatisk opladning. Den proprietære nitrilformulering giver mulighed for en lav lodret modstand under 108Ω . De TNT™ Chemical Splash Resistance Technology giver forbedret kemisk beskyttelse.
  • Ansells første engangshandsker med statisk dissipation: MICROFLEX™ 94-242 handsker reducerer risikoen for elektrostatisk udladning, som kan forårsage selvantændelse i atmosfæriske eksplosive miljøer.
  • Lav vertikal modstand: Proprietær nitrilformulering infunderet med et konstrueret materiale, der kanaliserer elektricitet gennem handskepolymeren, for en lav lodret modstand under 108Ω .
  • Avanceret beskyttelse: Lavet med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology til blød, holdbar beskyttelse mod en lang række kemikalier.
  • Touchscreen kompatibilitet: Giver kapacitiv og resistiv berøringsskærmfunktion, når du arbejder med industriel elektronik.
  • Forbedret synlighed: Sort farve giver kontrast mod potentielt brændbart støv, mens den skjuler udseendet af olier, snavs og pletter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
ASTM F739 Nej
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/overholdelse (Europa) Arrette du 05/08/2020∣ASTM D6319∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EN 16350:2014∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt∣Personligt beskyttelsesudstyrsforordning (EU) 2016/425 Kategori III-risici
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Ja
Oversigt Statisk dissipative engangshandsker
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Industrihandsker∣Laboratoriehandsker
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype ESD handsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,7 til 6,2 tommer.
Tykkelse (metrisk) 12 til 16 cm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
FDA 510 (k) Nej
Finger stil Tekstureret
Til brug med (applikation) Håndtering af kemikalier og rengøringsmaterialer Håndtering af værktøj Udstyr, vedligeholdelse og reparation Fødevareforarbejdning og håndtering Udpakning af bulkgods Produktforsendelse, transport og levering Emballage og mærkning Olie-, væske- og filterskift Eftersyn af dele, udstyr
Køn Unisex
Handske manchet stil Beaded
Foring Uforet
Model- 94-242
Modstandsdygtig overfor Elektrostatisk udladning; Kemikalier
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 24.5 cm