Få mere at vide
Ansell MICROCHEM™ 6000
Protective suit with multi-layer chemical barrier technology for Type 1 / Level A Gas-tight protection.
Brand:  Ansell OR60T-00801-06-G02
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17120915
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivning
Beskrivning
  • Excellent chemical protection, >480 mins for 15 chemicals specified by EN 943-2:2002
  • Innovative fabric technology, high performance barrier laminate with scrim reinforcement
  • Lightweight and flexible
  • Highly visible bright orange color for improved worker safety
  • Ultrasonically welded and hot air taped seams
  • DYNAT/YKK Gas-Tight zipper provides protection and performance in the most hostile of chemical environments
  • The zip has an outer zip flap made of the same material as the suit
  • Semi-rigid 3 layer GAG visor provides excellent optical clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Orange
Multi-Layer Non-Woven Barrier Laminate Fabric
Welded and Taped
230 gsm
Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading of Proces Equipment, Raw Material Sample Collection, Concentration Mixing and Palletisation, Hazmat Response, Assembly and Disassembly of Large Pipes, Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Tank Cleaning
2X-Large
O60T801B
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Ansell MICROCHEM™ 6000 > Size: 2X-Large, Style: O60T801B
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.