Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med låsehætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Maks. RCF:
25,000 x g
26,000 x g
30,000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
Kasket stil | Låsende snaphætte |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
Farve | Neutral |
Længde (metrisk) | 30 mm |
Materiale | Polypropylen |
Emballage | Individuelt pakket |
Sterilitet | Ikke steril |
Uddannet | Ja |
Maks. RCF | 30,000 x g |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med låsehætte >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion