Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 11508232 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11508232 Neutral 0,5 ml Pakke med 1000
11588222 Neutral 0,4 ml Pakke med 1000
11508242 Blå 1,5 ml Pakke med 1000
11588232 Grøn 1,5 ml Pakke med 1000
11558232 Neutral 1,5 ml Pakke med 1000
11598232 Rød 1,5 ml Pakke med 1000
11578232 Gul 1,5 ml Pakke med 1000
11558252 Neutral 2 ml Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11508232
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til højhastighedscentrifugering. Fisherbrand™ Polypropylen mikrocentrifugerør har en frostet skriveoverflade på lukningen og siden af røret (undtagen naturlige rør), hvilket giver mulighed for nem og bekvem prøveidentifikation.
  • Graduerede polypropylenrør
  • Velegnet til at modstå stress ved højhastighedscentrifugering op til 20.000xg
  • Konstruktion i ét stykke inkorporerer en tætsiddende pasform og pålidelig hætte, og bunden er forstærket for ekstra beskyttelse mod lækage
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge
nr. pr. pakke 1000/pakke
Emballage 1000/Pk.
Maks. RCF 20,000 x g