Få mere at vide
Miconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miconazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2 |
| Formel vægt | 413.986 |
| Procent renhed | >95% |